Läs mer
5’-Ethylcarboxamido Adenosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5'-Ethylcarboxamido Adenosine |
| CAS | 35920-39-9 |
| Molekylformel | C12 H16 N6 O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 5-Ethylcarboxamido Adenosine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N6O4/c1-2-14-11(21)8-6(19)7(20)12(22-8)18-4-17-5-9(13)15-3-16-10(5)18/h3-4,6-8,12,19-20H,2H2,1H3,(H,14,21)(H2,13,15,16)/t6-,7+,8-,12+/m0/s1 |
| LEDER | CCNC(=O)[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23 |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-N-ethyl-3,4-dihydroxyoxolane-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 308.29 |
| Formel vikt | 308.1233 |