missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Ethylhydantoin (~80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Ethylhydantoin |
| CAS | 15414-82-1 |
| Molekylformel | C5H8N2O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2O2/c1-2-3-4(8)7-5(9)6-3/h3H,2H2,1H3,(H2,6,7,8,9) |
| LEDER | CCC1NC(=O)NC1=O |
| IUPAC-namn | 5-ethylimidazolidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.13 |
| Formel vikt | 128.0586 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?