Läs mer
5-Ethylidene-2-norbornene, endo + exo, 98%, stab. with 100ppm 4-tert-butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11480640
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11480640 500 mL 500ml
11335028 25 mL 25ml
11345028 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480640 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043972.AP
Request Bulk or Custom Format
5-Ethylidene-2-norbornene används som ett självläkande medel för polymera kompositer. Det används också för att förstärka flerväggiga kolnanorör.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16219-75-3
Molekylformel C9H12
Molekylvikt (g/mol) 120.195
MDL-nummer MFCD00167576
InChI-nyckel OJOWICOBYCXEKR-WHZSQGQPSA-N
Synonym 5-ethylidene-2-norbornene, unii-85015b2v0r component, unii-q4d40uvr0r component
PubChem CID 12456033
IUPAC-namn (1R,4R,5E)-5-etylidenbicyklo[2.2.1]hept-2-en
LEDER CC=C1CC2CC1C=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Ethylidene-2-norbornene
Namnnotering endo + exo, Stabilized with 100ppm 4-tert-butylcatechol
Densitet 0.89 g/mL
Kokpunkt 146°C
Flampunkt 38°C (101°F)
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN3295
Löslighetsinformation Soluble in water (0.01% at 20C).
Formel vikt 120.19
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Ethylidene-2-norbornene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H331-Giftigt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylidene norbornene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.