Läs mer
5-Ethylidene-2-norbornene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Ethylidene-2-norbornene |
| CAS | 16219-75-3 |
| Molekylformel | C9 H12 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 2-Norbornene, 5-ethylidene- (7CI,8CI), 5-Ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 2-Ethylidene-5-norbornene, 2-Ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-5-ene, 5-Ethylidene-2-norbornene, 5-Ethylidenenorbornene, Ethylidene-2-norbornene, Ethylidenenorbornene, Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 5-ethylidene- |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12/c1-2-8-5-7-3-4-9(8)6-7/h2-4,7,9H,5-6H2,1H3 |
| LEDER | CC=C1CC2CC1C=C2 |
| IUPAC-namn | 5-ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-2-ene |
| Molekylvikt (g/mol) | 120.1916 |
| Formel vikt | 120.0939 |