missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(Ethylthio)-1H-tetrazole |
| CAS | 89797-68-2 |
| Molekylformel | C3 H6 N4 S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 5-Ethylthio-1H-tetrazole - Conductivity >30 uS/cm |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6N4S/c1-2-8-3-4-6-7-5-3/h2H2,1H3,(H,4,5,6,7) |
| LEDER | CCSc1nn[nH]n1 |
| IUPAC-namn | 5-ethylsulfanyl-2H-tetrazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.172 |
| Formel vikt | 130.031 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?