missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(5-Ethylthiophen-2-yl)phenylmethanone, Mikromol

Produktkod. 30463714
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30463714 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30463714 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3322.080025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

(5-Ethylthiophen-2-yl)phenylmethanone, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Decarboxylated Tiaprofenic Acid
CAS 6933-26-2
Analyt- eller komponentnamn Decarboxylated Tiaprofenic Acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H12 O S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Methanone, (5-ethyl-2-thienyl)phenyl-, Ketone, 5-ethyl-2-thienyl phenyl (7CI,8CI), (5-Ethyl-2-thienyl)phenylmethanone, (5-Ethylthiophen-2-yl)(phenyl)methanone, 2-Benzoyl-5-ethylthiophene, Decarboxylated tiaprofenic acid, Tiaprofenic Acid Imp. A (EP)
InChI formel InChI=1S/C13H12OS/c1-2-11-8-9-12(15-11)13(14)10-6-4-3-5-7-10/h3-9H,2H2,1H3
Lösningstyp Neat
LEDER CCc1ccc(s1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC-namn (5-ethylthiophen-2-yl)-phenylmethanone
Molekylvikt (g/mol) 216.299
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 216.061 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.