missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ 5-Ethynyl-2'-deoxyuridine

Beskrivning
5-Ethynyl-2'-deoxyuridine is a thymidine analog for labeling DNA. Can be linked to an azide fluorophore through click chemistry and used to detect DNA synthesis in proliferating cells in vivo and in vitro. Detects very low levels of cell proliferation in tissues with low cellular turnover. 5-Ethynyl-2'-deoxyuridine suppresses cell proliferation in osteosarcoma and glioblastoma cell lines, induces a 'futile' DNA repair cycle and induces DNA strand breaks and apoptosis at a higher rate than Temozolomide (Cat. No. 2706).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-ethynyl-1-((2 R,4 S,5 R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1 H,3 H)-dione |
| CAS | 61135-33-9 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Mål | DNA, RNA and Protein Synthesis Compounds |
| Molekylformel | C11H12N2O5 |
| Renhet | 0.95 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?