missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Ethynyl Nicotine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Ethynyl Nicotine |
| CAS | 179120-92-4 |
| Molekylformel | C12 H14 N2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2/c1-3-10-7-11(9-13-8-10)12-5-4-6-14(12)2/h1,7-9,12H,4-6H2,2H3/t12-/m0/s1 |
| LEDER | CN1CCC[C@H]1c2cncc(c2)C#C |
| IUPAC-namn | 3-ethynyl-5-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.25 |
| Formel vikt | 186.1157 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?