Läs mer
5-Ethynyluridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Ethynyluridine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O6/c1-2-5-3-13(11(18)12-9(5)17)10-8(16)7(15)6(4-14)19-10/h1,3,6-8,10,14-16H,4H2,(H,12,17,18)/t6-,7-,8-,10-/m1/s1 |
| Formel vikt | 268.0695 |