Läs mer
Tocris Bioscience™ 5-Ethynyluridine
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18728366
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
18728366 10 mg
1 options
Produktkod. 18728366 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 7206/10
Uridine analog, used for labeling RNA synthesis
5-Ethynyluridine is a cell-permeable uridine analog. 5-Ethynyluridine can be used in vitro and in vivo to label newly synthesized RNA. 5-Ethynyluridine can be used to study changes in transcription.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-((2 R,3 R,4 S,5 R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-ethynylpyrimidine-2,4(1 H,3 H)-dione
CAS 69075-42-9
Kvantitet 10 mg
Mål DNA, RNA and Protein Synthesis Compounds
Molekylformel C11H12N2O6
Renhet 0.98