missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress 5-FAM SE

Produktkod. p-200104490
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16486996 100 mg
16446918 10 mg
16432977 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16486996 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY15938

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress 5-FAM SE is a single isomer, is a fluorescent labeling reagent used for labeling peptides, proteins and nucleotides. 5-FAM SE can react with amines and can yield stable amine conjugates.

Specifikationer

Kvantitet 100 mg
Molekylvikt (g/mol) 473.39 g/mol
Löslighet DMSO : 25 mg/mL (52.81 mM; Need ultrasonic and warming)
Innehåll och lagring -20°C, protect from light, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen)
Frakt skick Room temperature
CAS 92557-80-7
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.