Läs mer
Invitrogen™ 5' Fluorescerande märkt Oligo
Produktkod. 11563827
Change view
Produkttyp:
5' Fluorescerande märkt Single Primer
5' Märkt Primers
Anpassad 5' fluorescerande etikett Oligo Primers
Anpassad Prism Primer
Oligonukleotider, primrar
Kvantitet:
10 000 pmol
300 000 pmol
80 000 pmol
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
300pmol
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Kvantitet Förpackningsstorlek
11563827 Oligonukleotider, primrar 10 000 pmol Varje
15438394 5' Märkt Primers 80 000 pmol 1 uppsättning
11573837 Anpassad 5' fluorescerande etikett Oligo Primers 80 000 pmol Varje
15521134 5' Fluorescerande märkt Single Primer 300 000 pmol 300pmol
11539446 Anpassad Prism Primer 300 000 pmol Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11563827 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 450007
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
5' Fluorescerande märkt Oligo
  • Val av levererade vågar
  • För användning i fragmentanalys, genuttrycksstudier, genotypning och PCR
  • Alla oligo är avsaltade; större skalor av märkta primers har en möjlighet för HPLC-rening
  • Obs: HPLC-rening minskar utbytet till hälften
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
Rekommenderad förvaring
Store at -20°C. Shelf Life: 12 months from manufacturing date.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Oligonukleotider, primrar
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 °C till -30 °C).
Reningsmetod Avsaltad, Möjlighet till HPLC-rening med större skala
Etikett eller färgämne 6-FAM™ , TET™ , VIC™ , HEX™ , NED™ , PET™
Primer 5' Märkt
Kvantitet 10 000 pmol
Kvalitet HPLC
Form Lösning eller nedtorkad