Learn More
5-Fluoro-1-(2-phenylethyl)-1H-indole-2,3-dione, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 5-Fluoro-1-(2-phenylethyl)-1H-indole-2,3-dione |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12FNO2/c17-12-6-7-14-13(10-12)15(19)16(20)18(14)9-8-11-4-2-1-3-5-11/h1-7,10H,8-9H2 |
| Formel vikt | 269.0852 |