Läs mer
5-Fluoro-1-(2-fenyletyl)-1H-indol-2,3-dion, TRC
Produktkod. 30404980
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30404980 50 mg
30403919 100 mg
30394436 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30404980 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF62112550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 879479-47-7
Molekylformel C16H12FNO2
Molekylvikt (g/mol) 269.27
LEDER Fc1ccc2N(CCc3ccccc3)C(=O)C(=O)c2c1
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 5-Fluoro-1-(2-phenylethyl)-1H-indole-2,3-dione
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H12FNO2/c17-12-6-7-14-13(10-12)15(19)16(20)18(14)9-8-11-4-2-1-3-5-11/h1-7,10H,8-9H2
Formel vikt 269.0852
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.