Läs mer
5-Fluoro-1-pentyne, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Fluoro-1-pentyne |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7F/c1-2-3-4-5-6/h1H,3-5H2 |
| Formel vikt | 86.0532 |