missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Fluoro-1H-indole-2,3-dione 3-Hydrazone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Fluoro-1H-indole-2,3-dione 3-Hydrazone |
| CAS | 283584-52-1 |
| Molekylformel | C8 H6 F N3 O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Sunitinib Impurity 21 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6FN3O/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(12-10)8(13)11-6/h1-3H,10H2,(H,11,12,13) |
| LEDER | N\N=C\1/C(=O)Nc2ccc(F)cc12 |
| IUPAC-namn | (3Z)-5-fluoro-3-hydrazinylidene-1H-indol-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.151 |
| Formel vikt | 179.049 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?