Läs mer
5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one |
| CAS | 700-84-5 |
| Molekylformel | C9H7FO |
| MDL-nummer | MFCD00041031 |
| Kvantitet | 10 g |
| LEDER | O=C1CCC2=C1C=CC(F)=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.15 |
| Procent renhet | 98% |