Läs mer
5-Fluoro-2,3-dihydrobenzofuran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Fluoro-2,3-dihydrobenzofuran |
| CAS | 245762-35-0 |
| Molekylformel | C8H7OF |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7FO/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-2,5H,3-4H2 |
| LEDER | C1=C(C=C2CCOC2=C1)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.13 |
| Formel vikt | 138.0481 |