Läs mer
5-Fluoro-2,4-dikloropyrimidin, TRC
Produktkod. 30399643
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30399643 1 g
1 options
Produktkod. 30399643 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF5909601G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluoro-2,4-dichloropyrimidine
CAS 2927-71-1
Molekylformel C4 H Cl2 F N2
Kvantitet 1 g
Synonym Pyrimidine, 2,4-dichloro-5-fluoro- (7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine (ACI), 2,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine, 5-Fluoro-2,4-dichloropyrimidine, NSC 70442
InChI formel InChI=1S/C4HCl2FN2/c5-3-2(7)1-8-4(6)9-3/h1H
LEDER Fc1cnc(Cl)nc1Cl
IUPAC-namn 2,4-diklor-5-fluoropyrimidin
Molekylvikt (g/mol) 166.97
Formel vikt 165.9501