Läs mer
5-Fluoro-2'-deoxiuridin, 98+%
Beskrivning
5-Fluoro-2'-deoxiuridin fungerar som ett antiviralt och antineoplastiskt medel. Det används också för diagnos av njurfunktion. Vidare används det som ett experimentellt anticancermedel, som visar aktivitet mot en mängd olika maligna neoplasmer. Det används också som en hämmare av tymidylatsyntetas och DNA-syntes. Utöver detta spelar den en viktig roll vid behandling av kolorektal cancer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslig i vatten, alkohol, isopropylalkohol, metanol, vattenhaltiga buffertar, aceton, dimetylsulfoxid och etanol. Olösligt i eter, bensen och kloroform.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Oförenligt med starka oxidationsmedel och starka baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Fluoro-2'-deoxyuridine |
| Smältpunkt | 148 °C till 151 °C |
| Kvantitet | 100 mg |
| UN-nummer | UN2811 |
| Beilstein | 2645818 |
| Merck Index | 14,4112 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, alkohol, isopropylalkohol, metanol, vattenbaserade buffrar, aceton, dimetylsulfoxid och etanol. Olöslig i eter, bensen och kloroform. |
| Formel vikt | 246.2 |
| Procent renhet | ≥98% |
Säkerhet och hantering
- 5-Fluoro-2'-deoxyuridine
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Floxuridine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.