Läs mer
5-Fluoro-2'-deoxiuridin, 98+%
Produktkod. p-7046834
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11389205 100 mg 100mg
11379205 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11389205 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16497.MC
CAS: 50-91-9 | C9H11FN2O5 | 246,19 g/mol
5-Fluoro-2'-deoxiuridin fungerar som ett antiviralt och antineoplastiskt medel. Det används också för diagnos av njurfunktion. Vidare används det som ett experimentellt anticancermedel, som visar aktivitet mot en mängd olika maligna neoplasmer. Det används också som en hämmare av tymidylatsyntetas och DNA-syntes. Utöver detta spelar den en viktig roll vid behandling av kolorektal cancer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Löslig i vatten, alkohol, isopropylalkohol, metanol, vattenhaltiga buffertar, aceton, dimetylsulfoxid och etanol. Olösligt i eter, bensen och kloroform.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Oförenligt med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-91-9
Molekylformel C9H11FN2O5
Molekylvikt (g/mol) 246.19
MDL-nummer MFCD00006530
InChI-nyckel ODKNJVUHOIMIIZ-RRKCRQDMSA-N
Synonym floxuridine, 2'-deoxy-5-fluorouridine, 5-fluoro-2'-deoxyuridine, 5-fluorodeoxyuridine, fluorodeoxyuridine, floxuridin, fudr, deoxyfluorouridine, fluoruridine deoxyribose, fdurd
PubChem CID 5790
ChEBI CHEBI:60761
IUPAC-namn 5-fluor-l-[(2R,4S,5R)-4-hydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
LEDER OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(F)C(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluoro-2'-deoxyuridine
Smältpunkt 148 °C till 151 °C
Kvantitet 100 mg
UN-nummer UN2811
Beilstein 2645818
Merck Index 14,4112
Löslighetsinformation Löslig i vatten, alkohol, isopropylalkohol, metanol, vattenbaserade buffrar, aceton, dimetylsulfoxid och etanol. Olöslig i eter, bensen och kloroform.
Formel vikt 246.2
Procent renhet ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Fluoro-2'-deoxyuridine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Floxuridine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.