Läs mer
5-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15459457
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15459457
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H52716.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 259209-20-6
Molekylformel C6H6BFO3
Molekylvikt (g/mol) 155.92
MDL-nummer MFCD03095357
InChI-nyckel TWDQSJDFXUMAOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-hydroxyphenyl boronic acid, 5-fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid, 2-borono-4-fluorophenol, boronic acid, 5-fluoro-2-hydroxyphenyl, 5-fluoro-2-hydroxy phenylboronic acid, boronic acid,b-5-fluoro-2-hydroxyphenyl, pubchem19871, 5-fluoro-2-hydroxy-phenyl boronic acid, acmc-209gna, ablock ab-12-3331
PubChem CID 3772476
IUPAC-namn (5-fluoro-2-hydroxyphenyl)boronic acid
LEDER OB(O)C1=C(O)C=CC(F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid
Smältpunkt 160°C to 166°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 155.92
Procent renhet 97%