Läs mer
5'-Fluoro-2'-iodoacetophenone, 97%
Produktkod. 15422769
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15422769
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H66475.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 914225-70-0 | C8H6FIO | 264.04 g/mol
5'-fluor-2'-jodacetofenon används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applications
5′-Fluoro-2′-iodoacetophenone is used as pharmaceutical intermediates.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Light Sensitive. Incompatible with light and oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 914225-70-0
Molekylformel C8H6FIO
Molekylvikt (g/mol) 264.04
MDL-nummer MFCD09033159
InChI-nyckel NRLSRIONJVBZDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5'-fluoro-2'-iodoacetophenone, 1-5-fluoro-2-iodophenyl ethanone, 2'-iodo-5'-fluoroacetophenone, 1-5-fluoro-2-iodophenyl ethan-1-one, 1-5-fluoro-2-iodo-phenyl ethanone, 5-fluoro-2-iodoacetophenone, pubchem15742, 1-5-fluoro-2-iodo-phenyl-ethanone, 1-5-fluoranyl-2-iodanyl-phenyl ethanone
PubChem CID 29934881
IUPAC-namn 1-(5-fluoro-2-iodophenyl)ethanone
LEDER CC(=O)C1=C(I)C=CC(F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5'-Fluoro-2'-iodoacetophenone
Färg Brown
Kvantitet 1 g
Beilstein 22044599
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 264.04
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.