Läs mer
5-Fluoro-2-mercaptobenzothiazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Fluoro-2-mercaptobenzothiazole |
| CAS | 155559-81-2 |
| Molekylformel | C7H4FNS2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 5-Fluoro-2(3H)-benzothiazolethione, 5-Fluoro-1,3-benzothiazole-2-thiol, 5-Fluorobenzothiazole-2-thiol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4FNS2/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(10)11-6/h1-3H,(H,9,10) |
| LEDER | Fc1ccc2SC(=S)Nc2c1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.24 |
| Formel vikt | 184.9769 |