Läs mer
5-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15465507
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15465507 5 g 5g
15475507 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15465507 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32748.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 179897-94-0
Molekylformel C7H8BFO3
Molekylvikt (g/mol) 169.95
MDL-nummer MFCD01863526
InChI-nyckel CCQKIRUMTHHPSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-methoxyphenyl boronic acid, 2-methoxy-5-fluorophenylboronic acid, 5-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid, 2-methoxy-5-fluorobenzeneboronic acid, 5-fluoro-2-methoxyphenylboronicacid, 2-borono-4-fluoroanisole, 3-fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid, 5-fluoro-2-methoxyphenyl boranediol, 4-fluoroanisole-2-boronic acid, boronic acid, 5-fluoro-2-methoxyphenyl
PubChem CID 2782673
IUPAC-namn (5-fluoro-2-methoxyphenyl)boronic acid
LEDER COC1=CC=C(F)C=C1B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
Kvantitet 5 g
Formel vikt 169.95
Procent renhet 98%