Läs mer
5-Fluoro-2-methoxybenzyl bromide, 98+%
Produktkod. 11415740
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11415740 1 g 1g
11425740 5 g 5g
11435740 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11415740 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25957.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 700381-18-6 | C8H8BrFO | 219.05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 700381-18-6
Molekylformel C8H8BrFO
Molekylvikt (g/mol) 219.05
MDL-nummer MFCD00671769
InChI-nyckel LXUGHXUXEMUEKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomethyl-4-fluoro-1-methoxybenzene, 5-fluoro-2-methoxybenzyl bromide, 2-methyloxy-5-fluorobenzyl bromide, 5-fluoro-2-methyloxybenzyl bromide, alpha-bromo-5-fluoro-2-methoxytoluene, pubchem4924, 2-bromomethyl-4-fluoroanisole, ablock ab-14-0063, 2-bromomethyl-4-fluoro-1-methoxy-benzene, 5-fluoro-2-methoxybenzyl bromide 97
PubChem CID 20111745
IUPAC-namn 2-(brommetyl)-4-fluoro-l-metoxibensen
LEDER COC1=C(CBr)C=C(F)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluoro-2-methoxybenzyl bromide
Smältpunkt 58°C to 62°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Formel vikt 219.05
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.