Läs mer
5-Fluoro-2-methoxybenzylamine, JRD, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7031724
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15455667 250 mg 250mg
15445667 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15455667 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32897.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 148870-38-6
Molekylformel C8H10FNO
Molekylvikt (g/mol) 155.17
MDL-nummer MFCD06213625
InChI-nyckel IYQIJUZZRLPXIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-methoxybenzylamine, benzenemethanamine,5-fluoro-2-methoxy, 1-5-fluoro-2-methoxyphenyl methanamine, 5-fluoro-2-methoxyphenyl methanamine, acmc-20n5ju, 5-fluoro-2-methoxybenzyl amine, 5-fluoro-2-methoxybenzylamine, jrd, 5-fluoro-2-methoxy-benzenemethanamine, 5-fluoro-2-methoxyphenyl methylamine, 5-fluoro-2-methoxyphenyl-methanamine
PubChem CID 18348829
IUPAC-namn (5-fluoro-2-methoxyphenyl)methanamine
LEDER COC1=C(CN)C=C(F)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluoro-2-methoxybenzylamine
Namnnotering JRD
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2735
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 155.17
Procent renhet 97%