Läs mer
5-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10881671 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10881671 1 g Glass bottle 1g
10702962 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10881671 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 393890010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 179897-94-0
Molekylformel C7H8BFO3
Molekylvikt (g/mol) 169.95
MDL-nummer MFCD01863526
InChI-nyckel CCQKIRUMTHHPSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-methoxyphenyl boronic acid, 2-methoxy-5-fluorophenylboronic acid, 5-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid, 2-methoxy-5-fluorobenzeneboronic acid, 5-fluoro-2-methoxyphenylboronicacid, 2-borono-4-fluoroanisole, 3-fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid, 5-fluoro-2-methoxyphenyl boranediol, 4-fluoroanisole-2-boronic acid, boronic acid, 5-fluoro-2-methoxyphenyl
PubChem CID 2782673
IUPAC-namn (5-fluoro-2-methoxyphenyl)boronic acid
LEDER COC1=CC=C(F)C=C1B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 156.0°C to 158.0°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vikt 169.95
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.