Läs mer
5-fluor-2-metoxifenylmagnesiumbromid, 0,5 M lösning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10453510 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10453510 50 mL AcroSeal™ Glasflaska 50ml
1 options
Produktkod. 10453510 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 431880500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 188132-02-7 | C7H6BrFMgO | 229.33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluoro-2-methoxyphenylmagnesium bromide
CAS 188132-02-7, 109-99-9
CAS Min % 9.68, 85.49
CAS Max % 14.51, 90.32
Färg Gul till brun
Densitet 0.9480g/mL, 0.948
Flampunkt −17 °C
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Molekylformel C7H6BrFMgO
Linjär formel F(OCH3)C6H3MgBr
MDL-nummer MFCD01311481
Kvantitet 50 mL
Synonym magnesium 1-fluoro-4-methoxybenzene-5-ide bromide, 5-fluoro-2-methoxyphenylmagnesium bromide solution, magnesium bromide 5-fluoro-2-methoxybenzen-1-ide 1/1/1, magnesium 2+ ion 5-fluoro-2-methoxybenzen-1-ide bromide, 5-fluoro-2-methoxyphenylmagnesium bromide 0.5 m solution in thf, spcseal, grignard reagent
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: reagerar
InChI-nyckel ZYVBZHZWABCRCW-UHFFFAOYSA-M
LEDER COC1=CC=C(F)C=C1[Mg]Br
IUPAC-namn magnesium;1-fluoro-4-metoxibensen-5-id;bromid
Molekylvikt (g/mol) 229.33
PubChem CID 2778879
Formel vikt 229.33
Fysisk form Lösning
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.