Läs mer
5-fluor-2-metylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11487056
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11487056 10 g 10g
11497056 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11487056 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25381.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 367-29-3 | C7H8FN | 125.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 367-29-3
Molekylformel C7H8FN
Molekylvikt (g/mol) 125.15
MDL-nummer MFCD00007764
InChI-nyckel JLCDTNNLXUMYFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-fluorotoluene, 5-fluoro-o-toluidine, 3-fluoro-6-methylaniline, 2-methyl-5-fluoroaniline, benzenamine, 5-fluoro-2-methyl, 5-fluoro-2-methyl-phenylamine, 5-fluoro-2-methyl-aniline, 5-fluoro-2-methylphenylamine, 5-fluor-2-methylanilin
PubChem CID 67774
IUPAC-namn 5-fluor-2-metylanilin
LEDER CC1=CC=C(F)C=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluoro-2-methylaniline
Smältpunkt 35°C to 38°C
Kokpunkt 98°C to 100°C (15 mmHg)
Flampunkt 90°C (194°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.538
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2637584
Formel vikt 125.15
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.