Läs mer
5-Fluoro-2-methylaniline, 99%
Produktkod. 11915211 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11915211 25 g Glass bottle 25g
11905211 100 g Glass bottle 100g
11925211 250 g Glass bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11915211 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 119460250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 367-29-3 | C7H8FN | 125.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 367-29-3
Molekylformel C7H8FN
Molekylvikt (g/mol) 125.15
MDL-nummer MFCD00007764
InChI-nyckel JLCDTNNLXUMYFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-fluorotoluene, 5-fluoro-o-toluidine, 3-fluoro-6-methylaniline, 2-methyl-5-fluoroaniline, benzenamine, 5-fluoro-2-methyl, 5-fluoro-2-methyl-phenylamine, 5-fluoro-2-methyl-aniline, 5-fluoro-2-methylphenylamine, 5-fluor-2-methylanilin
PubChem CID 67774
IUPAC-namn 5-fluoro-2-methylaniline
LEDER CC1=CC=C(F)C=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluoro-2-methylaniline
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 38.0°C to 40.0°C
Färg Purple to Brown
Kokpunkt 98.0°C to 100.0°C (15.0 mmHg)
Flampunkt 90°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel FC6H3(CH3)NH2
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether
Formel vikt 125.15
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Solid or Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Fluoro-2-methylaniline
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.