Läs mer
5-fluor-2-metylbensamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10672843
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10672843 1 g 1g
10467632 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10672843 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00714DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 175278-28-1
Molekylformel C8H8FNO
Molekylvikt (g/mol) 153.156
MDL-nummer MFCD00205105
InChI-nyckel VPAFHFHYJHZKSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamide,5-fluoro-2-methyl, benzamide, 5-fluoro-2-methyl-9ci, 5-fluoro-2-methyl-benzamide, 5-fluoranyl-2-methyl-benzamide, 5-fluoro-2-methylbenzamide, benzamide, 5-fluoro-2-methyl, 2-carbamoyl-4-fluorotoluene, 5-fluoro-o-toluamide
PubChem CID 2737374
IUPAC-namn 5-fluor-2-metylbensamid
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)F)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluoro-2-methylbenzamide
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 153.16
Procent renhet 97%