Läs mer
5-fluor-2-metylbensen-1-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10755933
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10755933 10 g 10g
10226004 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10755933 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00317EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 445-05-6
Molekylformel C7H6ClFO2S
Molekylvikt (g/mol) 208.63
MDL-nummer MFCD00052958
InChI-nyckel NPEWBMJAUUSBLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 5-fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride, 5-fluoro-2-methylbenzenesulfonylchloride, 5-fluoro-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, chloro 5-fluoro-2-methylphenyl sulfone, benzenesulfonyl chloride, 5-fluoro-2-methyl, 2-methyl-5-fluorobenzenesulfonyl chloride, pubchem5165, acmc-20ai7v, 5-fluoro-2-methylphenylsulfonyl chloride
PubChem CID 136286
LEDER CC1=CC=C(F)C=C1S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluoro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel F(CH3)C6H3SO2Cl
Kvantitet 10 g
IUPAC-namn 5-fluor-2-metylbensen-l-sulfonylklorid
Formel vikt 208.64
Procent renhet 97%