Läs mer
5-Fluor-2-metylbensensulfonylklorid, 97 %
Produktkod. 11490483
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490483 1 g 1g
11400493 5 g 5g
11410493 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490483 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12641.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 445-05-6 | C7H6ClFO2S | 208,63 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 445-05-6
Molekylformel C7H6ClFO2S
Molekylvikt (g/mol) 208.63
MDL-nummer MFCD00052958
InChI-nyckel NPEWBMJAUUSBLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 5-fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride, 5-fluoro-2-methylbenzenesulfonylchloride, 5-fluoro-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, chloro 5-fluoro-2-methylphenyl sulfone, benzenesulfonyl chloride, 5-fluoro-2-methyl, 2-methyl-5-fluorobenzenesulfonyl chloride, pubchem5165, acmc-20ai7v, 5-fluoro-2-methylphenylsulfonyl chloride
PubChem CID 136286
IUPAC-namn 5-fluor-2-metylbensensulfonylklorid
LEDER CC1=CC=C(F)C=C1S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluoro-2-methylbenzenesulfonyl chloride
Densitet 1.43
Kokpunkt 130 °C till 132 °C (15 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.536
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 2643541
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 208.64
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.