Läs mer
5-Fluoro-2-methylbenzothiazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Fluoro-2-methylbenzothiazole |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6FNS/c1-5-10-7-4-6(9)2-3-8(7)11-5/h2-4H,1H3 |
| Formel vikt | 167.0205 |