Läs mer
5-Fluor-2-metylbenzoylklorid, 98 %
Produktkod. 11343217
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11343217 1 g 1g
11353217 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11343217 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13750.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 21900-39-0 | C8H6ClFO | 172,58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21900-39-0
Molekylformel C8H6ClFO
Molekylvikt (g/mol) 172.58
MDL-nummer MFCD00236681
InChI-nyckel HBAQRSDZSVESSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-methylbenzoylchloride, 5-fluoro-2-methyl-benzoyl chloride, benzoyl chloride,5-fluoro-2-methyl, acmc-1ciaq, 2-methyl-5-fluorobenzoyl chloride, 5-fluoro-2-methyl benzoylchloride, 5-fluoro-2-methyl benzoyl chloride, benzoyl chloride, 5-fluoro-2-methyl, 5-fluoro-2-methylbenzoyl chloride
PubChem CID 2737383
IUPAC-namn 5-fluor-2-metylbensoylklorid
LEDER CC1=CC=C(F)C=C1C(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride
Densitet 1.27
Kokpunkt 108 °C (24 mmHg)
Brytningsindex 1.532
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 2574820
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 172.59
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.