Läs mer
5-fluor-2-metylfenylisotiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10148254
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10148254 25 g 25g
10046654 5 g 5g
10129142 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10148254 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01782EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 175205-39-7
Molekylformel C8H6FNS
Molekylvikt (g/mol) 167.201
InChI-nyckel QVCYTKXGZLOVFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-methylphenyl isothiocyanate, 2-methyl-5-fluorophenyl isothiocyanate, 5-fluoro-o-tolyl isothiocyanate, 5-fluoro-2-methylphenylisothiocyanate, isothiocyanic acid 5-fluoro-o-tolyl ester, acmc-20am3d, 4-fluoro-2-isothiocyanatotoluene, 2-methyl-5-fluorophenylisothiocyanate, 5-fluoro-2-methylbenzenisothiocyanate, 5-fluoro-2-methylphenyl-isothiocyanate
PubChem CID 519443
IUPAC-namn 4-fluor-2-isotiocyanato-l-metylbensen
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)F)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluoro-2-methylphenyl isothiocyanate
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 167.21
Procent renhet 97%