Läs mer
5-Fluoro-2-methylphenylacetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15473457
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet unitSize
15473457 250 mg 250mg
11451330 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15473457 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26390.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 261951-75-1
Molekylformel C9H9FO2
Molekylvikt (g/mol) 168.17
MDL-nummer MFCD01631530
InChI-nyckel BPWHUOQJJZVQLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-methylphenylacetic acid, 2-5-fluoro-2-methylphenyl acetic acid, 5-fluoro-2-methylphenyl acetic acid, rarechem al bo 0950, benzeneacetic acid, 5-fluoro-2-methyl
PubChem CID 2774620
IUPAC-namn 2-(5-fluoro-2-methylphenyl)acetic acid
LEDER CC1=C(CC(O)=O)C=C(F)C=C1
Specifica
Kemiskt namn eller material 5-Fluoro-2-methylphenylacetic acid
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 168.17
Procent renhet 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.