Läs mer
5-fluor-2-metylfenylboronsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10349217 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10349217 5 g 5g
10534238 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10349217 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 430650050
Kemiska identifierare
CAS 163517-62-2
Molekylformel C7H8BFO2
Molekylvikt (g/mol) 153.95
MDL-nummer MFCD03095047
InChI-nyckel QKOJLMKWBRBZNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-5-fluorophenylboronic acid, 5-fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 5-fluoro-2-methylphenyl boronic acid, 5-fluoro-2-methyl-phenyl boronic acid, boronic acid, 5-fluoro-2-methylphenyl, 4-fluorotoluene-2-boronic acid, 5-fluoro-2-methylphenylboronicacid, pubchem1853, acmc-209dpu, 3-fluoro-6-methylphenylboronic acid
PubChem CID 2783190
IUPAC-namn (5-fluor-2-metylfenyl)borsyra
LEDER CC1=CC=C(F)C=C1B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 116.0°C to 118.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 153.95
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.