Läs mer
5-Fluoro-2-naphthalenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Fluoro-2-naphthalenol |
| CAS | 741693-88-9 |
| Molekylformel | C10 H7 F O |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7FO/c11-10-3-1-2-7-6-8(12)4-5-9(7)10/h1-6,12H |
| LEDER | Oc1ccc2c(F)cccc2c1 |
| IUPAC-namn | 5-fluoronaphthalen-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.16 |
| Formel vikt | 162.048 |