Läs mer
5-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30986503
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
10g
5g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30986503 1 g -
30969110 1 kg -
30970641 25 g -
30980343 500 g -
30979848 10 g 10g
30976786 100 g -
30969268 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 30986503 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD103081g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde
CAS 395-81-3
Molekylformel C7H4FNO3
MDL-nummer MFCD00153175
Kvantitet 1 g
LEDER C1=C(F)C=CC(=C1C=O)[N+](=O)[O-]
Molekylvikt (g/mol) 169.11
Procent renhet 98%