Läs mer
5-Fluoro-2-nitrobenzaldehyd, 98 %
Produktkod. 11384246
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11384246 1 g 1g
11394246 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11384246 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19327.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-08-2026
CAS: 395-81-3 | C7H4FNO3 | 169,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 395-81-3
Molekylformel C7H4FNO3
Molekylvikt (g/mol) 169.11
MDL-nummer MFCD00153175
InChI-nyckel KKAFVHUJZPVWND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-5-fluorobenzaldehyde, 5-fluoro-2-nitrobenzadehyde, benzaldehyde, 5-fluoro-2-nitro, 4-fluoro-2-formylnitrobenzene, 5-fluoro-2-nitro-benzaldehyde, 5-fluioro-2-nitrobenzaldehyde, pubchem3078, acmc-209j6a, 3-fluoro-6-nitrobenzaldehyde, ksc581k6t
PubChem CID 587090
IUPAC-namn 5-fluor-2-nitrobensaldehyd
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=C(F)C=C1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde
Smältpunkt 93°C to 96°C
Kokpunkt 153°C (23 mmHg)
Kvantitet 1 g
Beilstein 1869010
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 169.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.