Läs mer
5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride, 98+%
Produktkod. 11493058
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493058 5 g 5g
11403068 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11493058 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18780.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 393-09-9 | C7H3F4NO2 | 209.1 g/mol
5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride may be used as monomer in the synthesis of hyperbranched poly(aryl ether). Also used in the preparation of androgen receptor modulators and other pharmaceutical compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride may be used as monomer in the synthesis of hyperbranched poly(aryl ether). Also used in the preparation of androgen receptor modulators and other pharmaceutical compounds.
Solubility
Soluble in chloroform and methanol.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 393-09-9
Molekylformel C7H3F4NO2
Molekylvikt (g/mol) 209.1
MDL-nummer MFCD00039741
InChI-nyckel WMQOSURXFLBTPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-nitrobenzotrifluoride, 4-fluoro-1-nitro-2-trifluoromethyl benzene, 4-fluoro-2-trifluoromethyl nitrobenzene, 2-nitro-alpha,alpha,alpha,5-tetrafluorotoluene, 2-nitro-5-fluorobenzotrifluoride, 1-fluoro-3-trifluoromethyl-4-nitrobenzene, 2-trifluoromethyl-4-fluoronitrobenzene, benzene, 4-fluoro-1-nitro-2-trifluoromethyl, 4-fluoro-1-nitro-2-trifluoromethyl-benzene, 2-nitro-5-fluorotrifluorotoluol
PubChem CID 223094
IUPAC-namn 4-fluoro-1-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride
Smältpunkt 22°C to 24°C
Densitet 1.497
Kokpunkt 87°C to 88°C (2 mmHg)
Flampunkt 88°C (190°F)
Brytningsindex 1.46
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3304470
Löslighetsinformation Soluble in chloroform and methanol.
Formel vikt 209.1
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.