Läs mer
5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride |
| CAS | 393-09-9 |
| Molekylformel | C7H3F4NO2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 4-Fluoro-1-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene, alpha,alpha,alpha,5-Tetrafluoro-2-nitrotoluene, 1-Fluoro-3-trifluoromethyl-4-nitrobenzene, 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)nitrobenzene, 4-Fluoro-6-(trifluoromethyl)nitrobenzene, 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)fluorobenzene, 5-Fluoro-2-nitro(trifluoromethyl)benzene, NSC 10304 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3F4NO2/c8-4-1-2-6(12(13)14)5(3-4)7(9,10)11/h1-3H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(F)cc1C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 4-fluor-1-nitro-2-(trifluormetyl)bensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.1 |
| Formel vikt | 209.01 |