Läs mer
5-Fluoro-2-nitrophenylacetonitrile, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11322119
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11322119 1 g 1g
15473397 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322119 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26125.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3456-75-5
Molekylformel C8H5FN2O2
Molekylvikt (g/mol) 180.138
MDL-nummer MFCD00039742
InChI-nyckel YETOJTGGLXHUCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-nitrophenylacetonitrile, 2-5-fluoro-2-nitrophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 5-fluoro-2-nitro, acetonitrile, 2-5-fluoro-2-nitrophenyl, acetonitrile, 5-fluoro-2-nitrophenyl, ambkkkkk707, acmc-1ah79, 5-fluoro-2-nitrophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile,5-fluoro-2-nitro
PubChem CID 18945
IUPAC-namn 2-(5-fluor-2-nitrofenyl)acetonitril
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)CC#N)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluoro-2-nitrophenylacetonitrile
Smältpunkt 68°C to 72°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Formel vikt 180.14
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.