Läs mer
5-Fluoro-2-nitrotoluene, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30987955
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
25g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30987955 5 g -
30971573 500 g -
30982919 1 kg 1kg
30970070 10 g -
30984736 25 g 25g
30976624 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30987955 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD104725g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluoro-2-nitrotoluene
CAS 446-33-3
Molekylformel C7H6FNO2
MDL-nummer MFCD00007283
Kvantitet 5 g
LEDER CC1=CC(F)=CC=C1[N+]([O-])=O
Molekylvikt (g/mol) 155.13
Procent renhet 98%