Läs mer
5-Fluoro-2-nitrotoluen, 98+%
Produktkod. 11451678
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11451678 10 g 10g
11461678 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11451678 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13944.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-08-2026
CAS: 446-33-3 | C7H6FNO2 | 155,128 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 446-33-3
Molekylformel C7H6FNO2
Molekylvikt (g/mol) 155.128
MDL-nummer MFCD00007283
InChI-nyckel JHFOWEGCZWLHNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-nitrotoluene, 3-fluoro-6-nitrotoluene, 4-fluoro-2-methylnitrobenzene, 2-nitro-5-fluoro toluene, benzene, 4-fluoro-2-methyl-1-nitro, toluene, 5-fluoro-2-nitro, 2-nitro-5-fluorotoluene, 2-methyl-4-fluoronitrobenzene, 3-methyl-4-nitrofluorobenzene, 4-fluoro-2-methyl-1-nitro-benzene
PubChem CID 94956
IUPAC-namn 4-fluor-2-metyl-l-nitrobensen
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)F)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluoro-2-nitrotoluene
Smältpunkt ∼20°C
Densitet 1.27
Kokpunkt 97°C to 98°C (10 mmHg)
Flampunkt 87°C (188°F)
Brytningsindex 1.528
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 2046652
Formel vikt 155.13
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.