Läs mer
5-Fluoro-2-oxindole, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11906591 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11906591 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 11906591 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 442355000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Spécification
Kemiskt namn eller material 5-Fluoro-2-oxindole
CAS 56341-41-4
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 144°C to 146°C
Färg Brown to White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Molekylformel C8H6FNO
Kvantitet 500 mg
Synonym 5-fluorooxindole, 5-fluoroindolin-2-one, 5-fluoro-2-oxindole, 5-fluoro-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 2h-indol-2-one, 5-fluoro-1,3-dihydro, 5-fluoro-1,3-dihydro-indol-2-one, 5-fluoro-2-indolinone, 5-fluoro-2,3-dihydro-1h-indol-2-one, 5-fluoro indoline-2-one, 5-fluoro-2,3-dihydro-2-oxoindole
InChI-nyckel DDIIYGHHUMKDGI-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1C2=C(C=CC(=C2)F)NC1=O
IUPAC-namn 5-fluoro-1,3-dihydroindol-2-one
Molekylvikt (g/mol) 151.14
PubChem CID 3731012
Formel vikt 151.14
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.