Läs mer
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15498015
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15498015
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32201.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide, is used as a primary and secondary intermediate.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Stable under recommended storage conditions. Keep away from strong oxidizing agents, bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1092460-88-2
Molekylformel C8H5BrF4O
Molekylvikt (g/mol) 273.025
MDL-nummer MFCD11519337
InChI-nyckel VUUGICQPCOWAIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethoxy-5-fluorobenzyl bromide, 5-fluoro-2-trifluoromethoxy benzyl bromide, 2-bromomethyl-4-fluoro-1-trifluoromethoxy benzene
PubChem CID 53421164
IUPAC-namn 2-(bromomethyl)-4-fluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)CBr)OC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Brytningsindex 1.466
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3265
Formel vikt 273.02
Procent renhet 97%