Läs mer
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11466376
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11466376 1 g 1g
11476376 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11466376 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23149.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 654-99-9
Molekylformel C8H3F4O2
Molekylvikt (g/mol) 207.10
MDL-nummer MFCD00083521
InChI-nyckel BRFNBGWEOKQIND-UHFFFAOYSA-M
Synonym 5-fluoro-2-trifluoromethyl benzoic acid, 2-trifluoromethyl-5-fluorobenzoic acid, alpha,alpha,alpha,5-tetrafluoro-o-toluic acid, 2-trifluoromethyl-5-fluorobrnzoic acid, pubchem7873, otf-boa-5f, acmc-209wv9, ksc495k4f, akos akm01163, rarechem al bo 0853
PubChem CID 688294
IUPAC-namn 5-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
LEDER [O-]C(=O)C1=CC(F)=CC=C1C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Smältpunkt 80°C to 83°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2618195
Formel vikt 208.11
Procent renhet ≥97%